Laborflaschen 2000ml mit 2 Oliven, 10 ST, Boro3.3, 2 Oliven 9mm jeweils unten und oben auf einer Seite, mit Integritätsprüfung (Druckprüfung unter Wasser), Chargenkennzeichnung der Flasche, mit Chargenzertifikat (Nur für Novartis) 1 * 10 ST
Lieferant: FISCHER LABORTECHNIK
Laborflaschen 2000ml mit 2 Oliven, 10 ST, Boro3.3, 2 Oliven 9mm jeweils unten und oben auf einer Seite, mit Integritätsprüfung (Druckprüfung unter Wasser), Chargenkennzeichnung der Flasche, mit Chargenzertifikat (Nur für Novartis) 1 * 10 ST