Erlenmeyerkolben 1000 ml mit 3 Schikanen und geradem Hals: Gesamthöhe ca. 232 mm, Duran gerader Hals 38mm Durchmesser, 3 Schikanen Typ C ca. 1/3 der Gesamthöhe 1 * 1 ST
Lieferant: FISCHER LABORTECHNIK
Erlenmeyerkolben 1000 ml mit 3 Schikanen und geradem Hals: Gesamthöhe ca. 232 mm, Duran gerader Hals 38mm Durchmesser, 3 Schikanen Typ C ca. 1/3 der Gesamthöhe 1 * 1 ST