Stehkolben 6000 ml mit GLS 80-Gewinde inklusive Chargenkennzeichnung mit Zertifikat Gesamthhe: ca. 340 mm Durchmesser: ca. 237 mm Hals: ca. 101 mm 1 * 1 ST
Lieferant: FISCHER LABORTECHNIK
Stehkolben 6000 ml mit GLS 80-Gewinde inklusive Chargenkennzeichnung mit Zertifikat Gesamthhe: ca. 340 mm Durchmesser: ca. 237 mm Hals: ca. 101 mm 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.