Vancomycin Hydrochlorid
Lieferant: Fitzgerald Industries
10-V10-M997129
FITZ10-V10-M997129EA
0
EUR
FITZ10-V10-M997129
Vancomycin Hydrochlorid
Vancomycin Hydrochlorid
Formel:
C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl |
MDL:
MFCD03613611 CAS-Nummer: 1404-93-9 |