Tobramycin
Lieferant: Fitzgerald Industries
|
Gefahr
|
20-TS30
FITZ20-TS30EA
0
EUR
FITZ20-TS30
Tobramycin
Tobramycin
Formel:
C₁₈H₃₇N₅O₉ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00077885 CAS-Nummer: 32986-56-4 EINECS: 251-322-5 |