α-Brom-2-chlortoluol

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 2-Chlorbenzylbromid

001008-25G 001008-100G
FLUO001008-25GEA 42.9 EUR
FLUO001008-25G FLUO001008-100G
α-Brom-2-chlortoluol
α-Brom-2-chlortoluol
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205.48 g/mol
Siedepunkt: 235
Dichte: 1.5897 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000566
CAS-Nummer: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR