3,5-Bis(trifluormethyl)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
001013-25G
001013-10G
001013-50G
FLUO001013-25GEA
84.9
EUR
FLUO001013-25G
FLUO001013-10G
FLUO001013-50G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenol
3,5-Bis(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₈H₄F₆O Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 21 °C Dichte: 1,51 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000386 CAS-Nummer: 349-58-6 EINECS: 206-488-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...