1-Iod-2-nitrobenzol

Lieferant: FLUOROCHEM

001037-100G
FLUO001037-100GEA 233 EUR
FLUO001037-100G
1-Iod-2-nitrobenzol
1-Iod-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₄INO₂
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54 °C
Dichte: 1,9186 g/cm³ (75 °C)
MDL: MFCD00007088
CAS-Nummer: 609-73-4
EINECS: 210-200-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR