N-Butylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
N-Benzyl-n-butylamine
001047-25G
FLUO001047-25GEA
183
EUR
FLUO001047-25G
N-Butylbenzylamin
N-Butylbenzylamin
Formel:
C₁₁H₁₇N |
MDL:
MFCD00009427 CAS-Nummer: 2403-22-7 EINECS: 219-287-0 |