4-tert-Butyl-1-brombenzol

Lieferant: FLUOROCHEM

001068-100G 001068-250G 001068-50G
FLUO001068-100GEA 0 EUR
FLUO001068-100G FLUO001068-250G FLUO001068-50G
4-tert-Butyl-1-brombenzol
4-tert-Butyl-1-brombenzol
Formel: C₁₀H₁₃Br
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2572 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000108
CAS-Nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR