2,3-Dibrombutan
Lieferant: FLUOROCHEM
001074-100G 001074-1G
FLUO001074-100GEA 72.9 EUR
FLUO001074-100G FLUO001074-1G
2,3-Dibrombutan
2,3-Dibromobutane
Formel: H₃C(BrCH)₂CH₃
Molecular Weight: 215.92 g/mol
Siedepunkt: 103…108 °C (160 mmHg)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1.83 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00000146
CAS-Nummer: 5408-86-6
EINECS: 226-476-1