3-Hydroxy-2,4,6-tribrombenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
001084-5G
FLUO001084-5GEA
0
EUR
FLUO001084-5G
3-Hydroxy-2,4,6-tribrombenzoesäure
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Formel:
C₇H₃Br₃O₃ Molecular Weight: 374,81 g/mol Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 146 °C |
MDL:
MFCD00055557 CAS-Nummer: 14348-40-4 |