Tetramethylensulfoxid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Tetrahydrothiophen-1-oxid, Thiacyclopentan-1-oxid
001093-25G
FLUO001093-25GEA
198
EUR
FLUO001093-25G
Tetramethylensulfoxid
Tetramethylensulfoxid
Formel:
C₄H₈OS Molecular Weight: 104,17 g/mol |
MDL:
MFCD00005477 CAS-Nummer: 1600-44-8 EINECS: 216-493-2 |