4-Bromveratrol
Lieferant: FLUOROCHEM
001141-100G
001141-25G
FLUO001141-100GEA
139
EUR
FLUO001141-100G
FLUO001141-25G
4-Bromveratrol
4-Bromveratrol
Formel:
C₈H₉BrO₂ Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa) Dichte: 1,5068 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008381 CAS-Nummer: 2859-78-1 EINECS: 220-677-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...