1,3-Dichlor-4-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2,4-Dichloriodbenzol, 2,4-Dichlor-1-iodbenzol
001167-25G 001167.100G
FLUO001167-25GEA 86 EUR
FLUO001167-25G FLUO001167.100G
1,3-Dichlor-4-iodbenzol
1,3-Dichlor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂I
Molecular Weight: 272,9 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001035
CAS-Nummer: 29898-32-6
EINECS: 249-938-4