1,2-Difluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
001169-100G
001169-500G
FLUO001169-100GEA
228
EUR
FLUO001169-100G
FLUO001169-500G
1,2-Difluorbenzol
1,2-Difluorbenzol
Formel:
C₆H₄F₂ Siedepunkt: 92 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –34 °C Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000284 CAS-Nummer: 367-11-3 EINECS: 206-680-7 UN: 1993 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...