5-Fluor-1-indanon

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one

001181-5G 001181-100G 001181-25G
FLUO001181-5GEA 64.7 EUR
FLUO001181-5G FLUO001181-100G FLUO001181-25G
5-Fluor-1-indanon
5-Fluor-1-indanon
Formel: C₉H₇FO
Molecular Weight: 150.15 g/mol
Siedepunkt: 113…114 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041031
CAS-Nummer: 700-84-5

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR