1-Fluor-2-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Fluoroiodobenzene
001182-100G 001182-250G
FLUO001182-100GEA 143 EUR
FLUO001182-100G FLUO001182-250G
1-Fluor-2-iodbenzol
1-Fluor-2-iodbenzol
Formel: C₆H₄FI
Molecular Weight: 222 g/mol
Siedepunkt: 188
Schmelzpunkt: –41.5 °C
Dichte: 1.903 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001031
CAS-Nummer: 348-52-7
EINECS: 206-477-3