2-Acetyl-5-methylthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(5-Methyl-2-thienyl)-1-ethanone
001262-25G
FLUO001262-25GEA 227 EUR
FLUO001262-25G
2-Acetyl-5-methylthiophen
2-Acetyl-5-methylthiophen
Formel: C₇H₈OS
Molecular Weight: 140,21 g/mol
Siedepunkt: 65…67 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 24…28 °C
Dichte: 1,119 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014529
CAS-Nummer: 13679-74-8
EINECS: 237-181-2