4-Iodanisol

Lieferant: FLUOROCHEM

001304-100G
FLUO001304-100GEA 162 EUR
FLUO001304-100G
4-Iodanisol
4-Iodanisol
Formel: C₇H₇IO
Molecular Weight: 234,04 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…49 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001056
CAS-Nummer: 696-62-8
EINECS: 211-798-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR