2-Chlorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(2-Chlorophenyl)methanol
001375-100G
FLUO001375-100GEA
79.1
EUR
FLUO001375-100G
2-Chlorbenzylalkohol
2-Chlorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₇ClO Molecular Weight: 142,58 g/mol Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 68…71 °C |
MDL:
MFCD00004604 CAS-Nummer: 17849-38-6 EINECS: 241-801-7 |