α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

001412-25G 001412-100G
FLUO001412-25GEA 36.9 EUR
FLUO001412-25G FLUO001412-100G
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110 °C
MDL: MFCD00002476
CAS-Nummer: 433-97-6
EINECS: 207-093-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR