α,α,α-Trifluor-m-toluonitril

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: m-(Trifluormethyl)benzonitril, 3-(Trifluormethyl)benzonitril, 3-(Trifluormethyl)benzoesäurenitril, 3-Cyanbenzotrifluorid

001425-500G 001425-100G
FLUO001425-500GEA 335 EUR
FLUO001425-500G FLUO001425-100G
α,α,α-Trifluor-m-toluonitril
α,α,α-Trifluor-m-toluonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 19…22 °C
Dichte: 1,2821 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001807
CAS-Nummer: 368-77-4
EINECS: 206-711-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR