4-Bromtoluol

Lieferant: FLUOROCHEM

001435-500G
FLUO001435-500GEA 209 EUR
FLUO001435-500G
4-Bromtoluol
4-Bromtoluol
Formel: C₇H₇Br
Molecular Weight: 171,04 g/mol
Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24…27 °C
Dichte: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000109
CAS-Nummer: 106-38-7
EINECS: 203-391-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR