3'-Fluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Fluoracetophenon
001467-25G
001467-100G
FLUO001467-25GEA
92.7
EUR
FLUO001467-25G
FLUO001467-100G
3'-Fluoracetophenon
3'-Fluoracetophenon
Formel:
C₈H₇FO Molecular Weight: 138.14 g/mol Siedepunkt: 204 Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000338 CAS-Nummer: 455-36-7 EINECS: 207-245-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...