(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerin

001472-5G
FLUO001472-5GEA 0 EUR
FLUO001472-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 72
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003213
CAS-Nummer: 14347-78-5
EINECS: 405-320-8
Merck Index: 12,05232

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR