3-(Trifluormethoxy)anilin

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

CFF1277. 001474-5G 001474-25G
CHMPCFF1277.EA 0 EUR
CHMPCFF1277. FLUO001474-5G FLUO001474-25G
3-(Trifluormethoxy)anilin
3-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Siedepunkt: 72 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,3254 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041511
CAS-Nummer: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR