1,3,5-Trifluorbenzol

Lieferant: FLUOROCHEM

001585-25G 001585-100G 001585-10G
FLUO001585-25GEA 55.4 EUR
FLUO001585-25G FLUO001585-100G FLUO001585-10G
1,3,5-Trifluorbenzol
1,3,5-Trifluorobenzene
Formel: C₆H₃F₃
Molecular Weight: 132.09 g/mol
Siedepunkt: 75
Dichte: 1.277 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000333
CAS-Nummer: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN: 2387
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR