2,6-Difluorpyridin

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

001607-100G 001607-25G
FLUO001607-100GEA 282 EUR
FLUO001607-100G FLUO001607-25G
2,6-Difluorpyridin
2,6-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
Siedepunkt: 123…124 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006227
CAS-Nummer: 1513-65-1
EINECS: 216-152-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR