2,6-Difluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
001607-25G
FLUO001607-25GEA
79.1
EUR
FLUO001607-25G
2,6-Difluorpyridin
2,6-Difluoropyridine
Formel:
C₅H₃F₂N Molecular Weight: 115,08 g/mol Siedepunkt: 123…124 °C (1013 hPa) Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006227 CAS-Nummer: 1513-65-1 EINECS: 216-152-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...