1-Fluor-2-phenoxybenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
001609-1G
FLUO001609-1GEA
321
EUR
FLUO001609-1G
1-Fluor-2-phenoxybenzol
1-Fluoro-2-phenoxybenzene
Formel:
C₁₂H₉FO |
MDL:
MFCD00236610 CAS-Nummer: 124330-20-7 |