α-Chlor-3-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Chlor-m-fluortoluol
001632-25G
001632-100G
FLUO001632-25GEA
31.1
EUR
FLUO001632-25G
FLUO001632-100G
α-Chlor-3-fluortoluol
α-Chlor-3-fluortoluol
Formel:
C₇H₆ClF Molecular Weight: 144.58 g/mol Siedepunkt: 67 Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000904 CAS-Nummer: 456-42-8 EINECS: 207-264-8 UN: 2920 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...