α-Chlor-3-fluortoluol

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: α-Chlor-m-fluortoluol

001632-25G 001632-100G
FLUO001632-25GEA 31.1 EUR
FLUO001632-25G FLUO001632-100G
α-Chlor-3-fluortoluol
α-Chlor-3-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Molecular Weight: 144.58 g/mol
Siedepunkt: 67
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000904
CAS-Nummer: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN: 2920
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR