3-Fluorbenzoylchlorid

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: 3-Fluorbenzoesäurechlorid, m-Fluorbenzoesäurechlorid, m-Fluorbenzoylchlorid

001641-25G 001641-100G 001641-250G
FLUO001641-25GEA 42.9 EUR
FLUO001641-25G FLUO001641-100G FLUO001641-250G
3-Fluorbenzoylchlorid
3-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Molecular Weight: 158.56 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000670
CAS-Nummer: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
UN: 3265

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR