3-Fluorbenzaldehyd

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

001668-100G 001668-500G
FLUO001668-100GEA 57.9 EUR
FLUO001668-100G FLUO001668-500G
3-Fluorbenzaldehyd
3-Fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅FO
Siedepunkt: 172…174 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,7156 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003348
CAS-Nummer: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR