1-Fluor-2-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluornitrobenzol
001674-250G
001674-1KG
001674-5KG
FLUO001674-250GEA
143
EUR
FLUO001674-250G
FLUO001674-1KG
FLUO001674-5KG
1-Fluor-2-nitrobenzol
1-Fluor-2-nitrobenzol
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molecular Weight: 141.1 g/mol Siedepunkt: 212 Schmelzpunkt: –8 °C Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 94 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007048 CAS-Nummer: 1493-27-2 EINECS: 216-088-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...