1-Fluor-2-nitrobenzol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 2-Fluornitrobenzol

001674-250G 001674-1KG 001674-5KG
FLUO001674-250GEA 143 EUR
FLUO001674-250G FLUO001674-1KG FLUO001674-5KG
1-Fluor-2-nitrobenzol
1-Fluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141.1 g/mol
Siedepunkt: 212
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 94
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007048
CAS-Nummer: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR