3-Chlor-4-fluoranilin

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

001682-100G 001682-500G
FLUO001682-100GEA 64.7 EUR
FLUO001682-100G FLUO001682-500G
3-Chlor-4-fluoranilin
3-Chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007767
CAS-Nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR