3-Fluor-p-toluidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Fluor-4-methylanilin, 4-Amino-2-fluortoluol
001685-25G
001685-100G
FLUO001685-25GEA
58.1
EUR
FLUO001685-25G
FLUO001685-100G
3-Fluor-p-toluidin
3-Fluor-p-toluidin
Formel:
C₇H₈FN Molecular Weight: 125.15 g/mol Siedepunkt: 97 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 37 Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00007762 CAS-Nummer: 452-77-7 EINECS: 207-212-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...