5-Fluor-o-toluidin

Lieferant: FLUOROCHEM

001692-25G 001692-100G 001692-500G
FLUO001692-25GEA 31.1 EUR
FLUO001692-25G FLUO001692-100G FLUO001692-500G
5-Fluor-o-toluidin
5-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007764
CAS-Nummer: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR