4-Fluor-3-nitroanilin

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

001697-25G 001697-100G 001697-500G
FLUO001697-25GEA 31.1 EUR
FLUO001697-25G FLUO001697-100G FLUO001697-500G
4-Fluor-3-nitroanilin
4-Fluor-3-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molecular Weight: 156.12 g/mol
Schmelzpunkt: 96…98 °C
Dichte: 0.43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007833
CAS-Nummer: 364-76-1
EINECS: 206-665-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR