2-Brom-4,6-difluoranilin

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: BDFA

001702-25G 001702-100G 001702.500G
FLUO001702-25GEA 36.9 EUR
FLUO001702-25G FLUO001702-100G FLUO001702.500G
2-Brom-4,6-difluoranilin
2-Brom-4,6-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…42,5 °C
MDL: MFCD00009639
CAS-Nummer: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR