p-Toluolsulfonylchlorid

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: Tosylchlorid, 4-Toluolsulfonylchlorid, Toluol-4-sulfonsäurechlorid, p-Toluolsulfonsäurechlorid, 4-Toluolsulfonsäurechlorid, 4-Methylbenzolsulfonsäurechlorid, Toluol-4-sulfonylchlorid

001703-1G
FLUO001703-1GEA 31.1 EUR
FLUO001703-1G
p-Toluolsulfonylchlorid
p-Toluolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₂S
Molecular Weight: 190,65 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 128 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007450
CAS-Nummer: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09612

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR