2-Brom-4-nitroanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Bromo-1-methoxy-4-nitrobenzene
001727-25G
FLUO001727-25GEA 57.6 EUR
FLUO001727-25G
2-Brom-4-nitroanisol
2-Brom-4-nitroanisol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Molecular Weight: 232,03 g/mol
MDL: MFCD00041242
CAS-Nummer: 5197-28-4
EINECS: 225-983-5