3-Chlorthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
001747-25G
001747-100G
FLUO001747-25GEA
72.9
EUR
FLUO001747-25G
FLUO001747-100G
3-Chlorthiophen
3-Chlorthiophen
Formel:
C₄H₃ClS Molecular Weight: 118.59 g/mol Siedepunkt: 133…135 °C (1013 hPa) Dichte: 1.276 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00043887 CAS-Nummer: 17249-80-8 UN: 1992 ADR: 3 III |