3-Phenoxy-1,2-propanediol

Lieferant: FLUOROCHEM

001784-25G 001784.100G
FLUO001784-25GEA 305 EUR
FLUO001784-25G FLUO001784.100G
3-Phenoxy-1,2-propanediol
3-Phenoxy-1,2-propanediol
Formel: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₂OH
Siedepunkt: 120…122 °C (0,05 mmHg)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,1477 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004717
CAS-Nummer: 538-43-2
EINECS: 208-692-8
Merck Index: 12,07444

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR