2,3,5-Trifluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
001834-1G
FLUO001834-1GEA
395
EUR
FLUO001834-1G
2,3,5-Trifluorphenol
2,3,5-Trifluorphenol
Formel:
C₆H₃F₃O Molecular Weight: 148,08 g/mol |
MDL:
MFCD00075416 CAS-Nummer: 2268-15-7 UN: 1325 ADR: 4.1,II |