2,4-Difluorbenzaldehyd

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

001915-25G 001915-100G 001915-10G
FLUO001915-25GEA 57.9 EUR
FLUO001915-25G FLUO001915-100G FLUO001915-10G
2,4-Difluorbenzaldehyd
2,4-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Siedepunkt: 82 °C (42 mmHg)
Dichte: 1,299 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010326
CAS-Nummer: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN: 1989
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR