2,4-Difluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,4-Difluorbenzoesäureamid
001916-25G
FLUO001916-25GEA 104 EUR
FLUO001916-25G
2,4-Difluorbenzamid
2,4-Difluorbenzamid
Formel: C₇H₅F₂NO
Molecular Weight: 157,12 g/mol
MDL: MFCD00015547
CAS-Nummer: 85118-02-1
EINECS: 285-654-7