2,4-Difluorphenol

Lieferant: FLUOROCHEM

001926-25G 001926-100G 001926-250G
FLUO001926-25GEA 55.4 EUR
FLUO001926-25G FLUO001926-100G FLUO001926-250G
2,4-Difluorphenol
2,4-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009715
CAS-Nummer: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
UN: 2921
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR